ADVH97EBCCE6
AChemBlock
4-Chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: U103556-5G
249,84 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: U103556-5G
249,84 €
Iupac Name
4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H9ClIN3/c1-5(2)14-3-6(11)7-8(10)12-4-13-9(7)14/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
KJHYDYATVCGFKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103556-4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo-2-3-d-pyrimidine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)