Merck
ADVH97AC96F7
AChemBlock
2-Isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C18H29N3O2/c1-14(2)23-18-13-16(3-4-17(18)19)20-7-5-15(6-8-20)21-9-11-22-12-10-21/h3-4,13-15H,5-12,19H2,1-2H3
Clave InChI
AQKZHYLZPPVBIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u109830-2-isopropoxy-4-4-morpholinopiperidin-1-yl-aniline.html
Synonym
2-isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109830-2-isopropoxy-4-4-morpholinopiperidin-1-yl-aniline.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)