Merck
ADVH95EC9C7D
AChemBlock
7-bromo-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
274,33 €
250 MG
415,18 €
1 G
825,47 €
Referencia (SKU) del distribuidor: S80998-100MG
274,33 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
274,33 €
250 MG
415,18 €
1 G
825,47 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: S80998-100MG
274,33 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c1-11(2)6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-13-11/h3-5,13H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
QVQBKQDGJKUEDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s80998-7-bromo-3-3-dimethyl-1-2-3-4-tetrahydroisoquinoline.html
Synonym
7-bromo-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s80998-7-bromo-3-3-dimethyl-1-2-3-4-tetrahydroisoquinoline.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)