Merck
ADVH94547634
AChemBlock
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.73
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H12ClNO2/c1-2-20-16(19)13-9-18-15-11-6-4-3-5-10(11)7-8-12(15)14(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Clave InChI
OUVDIUPLVZVEEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)