Merck
ADVH945473A8
AChemBlock
6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-ol
Seleccione un Tamaño
5 G
5,75 US$
25 G
9,20 US$
100 G
11,50 US$
500 G
25,30 US$
1 KG
46,00 US$
Referencia (SKU) del distribuidor: A145351-5G
5,75 US$
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
5,75 US$
25 G
9,20 US$
100 G
11,50 US$
500 G
25,30 US$
1 KG
46,00 US$
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A145351-5G
5,75 US$
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-ol
Inchi Code
1S/C12H12FNO/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(15)2-4-12(10)14-11/h1,3,5,8,14-15H,2,4,6H2
Clave InChI
IFZTYCLUIFJJQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93391-6-fluoro-2-3-4-9-tetrahydro-1h-carbazol-3-ol.html
Synonym
6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazol-3-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93391-6-fluoro-2-3-4-9-tetrahydro-1h-carbazol-3-ol.html