Merck
ADVH94546D4F
AChemBlock
2-(Ethylamino)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
84.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(ethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C4H8N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2,4H2,1H3
Clave InChI
VXAOLDZFARINGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100529-2-ethylamino-acetonitrile.html
Synonym
2-(ethylamino)acetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100529-2-ethylamino-acetonitrile.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)