Merck
ADVH94546AD8
AChemBlock
methyl 2-methoxyacrylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-methoxyacrylate
Inchi Code
1S/C5H8O3/c1-4(7-2)5(6)8-3/h1H2,2-3H3
Clave InChI
BTTXESIFAHCXMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
Synonym
methyl 2-methoxyacrylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)