Merck
ADVH94545DEC
AChemBlock
(4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
257,20 €
1 G
667,49 €
Referencia (SKU) del distribuidor: S73699-250MG
257,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
257,20 €
1 G
667,49 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: S73699-250MG
257,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O4/c1-10(2,3)17-9(14)13-8-4-5-12-6-7(8)11(15)16/h4-6,15-16H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clave InChI
VTWBZVDHQCJRAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at -20 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html
Synonym
(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)