Merck
ADVH7F383B4E
AChemBlock
tert-butyl 3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate Cis-Trans mixture
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19F2NO4/c1-10(2,3)18-9(17)14-4-7(5-15)8(16)11(12,13)6-14/h7-8,15-16H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
VPLQVCYHEZXTMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s89792-tert-butyl-3-3-difluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylate-cis-trans-mixture.html
Synonym
tert-butyl 3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89792-tert-butyl-3-3-difluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylate-cis-trans-mixture.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)