Merck
ADVH7F383995
AChemBlock
2-morpholinooxazolo[4,5-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-morpholinooxazolo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-8-9(11-3-1)12-10(15-8)13-4-6-14-7-5-13/h1-3H,4-7H2
Clave InChI
VKZARXNIZDHSLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s89173-2-morpholinooxazolo-4-5-b-pyridine.html
Synonym
2-morpholinooxazolo[4,5-b]pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89173-2-morpholinooxazolo-4-5-b-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)