Merck
ADVH7F383596
AChemBlock
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11BrClN/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2
Clave InChI
PVKRFGHDWFZAIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87548-2-2-bromo-6-chlorophenyl-pyrrolidine.html
Synonym
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87548-2-2-bromo-6-chlorophenyl-pyrrolidine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)