Merck
ADVH7F38341E
AChemBlock
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c1-17-13(16)10-7-9-5-4-8-3-2-6-14-11(8)12(9)15-10/h2-7,15H,1H3
Clave InChI
GEODGDMMLTYIFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Synonym
methyl 1h-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)