Merck
ADVH7F381205
AChemBlock
1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-2-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorobenzyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15Cl2NO2/c14-10-5-4-9(11(15)7-10)8-16-6-2-1-3-12(16)13(17)18/h4-5,7,12H,1-3,6,8H2,(H,17,18)
Clave InChI
SOGZMKJSKYPEKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42868-1-2-4-dichlorophenyl-methyl-2-piperidinecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(2,4-dichlorobenzyl)piperidine-2-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42868-1-2-4-dichlorophenyl-methyl-2-piperidinecarboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)