ADVH7F381073
AChemBlock
Boc-2-fluoro-D-homophenylalanine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P41972-250MG
532,77 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P41972-250MG
532,77 €
Iupac Name
(2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(2-fluorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20FNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)9-8-10-6-4-5-7-11(10)16/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Clave InChI
QFXYXMWIFSVJSE-GFCCVEGCSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41972-boc-2-fluoro-d-homophenylalanine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)