ADVH7F38050C
AChemBlock
2,4-Difluoro-benzenepropanamine
About This Item
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6H,1-2,5,12H2
Clave InChI
VOHPFPWETYHJEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)