ADVH7F3802DC
AChemBlock
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-amino-2-(2-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(10)6-11/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
Clave InChI
WBOFHSAPFDGCGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42682-2-amino-2-2-methylphenyl-ethan-1-ol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)