Merck
ADVH7F37E21D
AChemBlock
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
1 G
263,32 €
5 G
875,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M22922-1G
263,32 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
263,32 €
5 G
875,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M22922-1G
263,32 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-1-6-12-13/h1-7H,8H2
Clave InChI
PHNRBSHOFSWNII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html
Synonym
1-(4-(bromomethyl)phenyl)-1h-pyrazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)