ADVH7F37C1E7
AChemBlock
tert-butyl 4-(4-formylbenzoyl)piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: T100346-250MG
232,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: T100346-250MG
232,70 €
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-formylbenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-10-8-18(9-11-19)15(21)14-6-4-13(12-20)5-7-14/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
HSIDMEQNKVGNOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100346-tert-butyl-4-4-formylbenzoyl-piperazine-1-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)