ADVH7F37BB6D
AChemBlock
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: T94294-250MG
249,84 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: T94294-250MG
249,84 €
Iupac Name
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)7-6-12-13-5-3-4-8(11)9(7)13/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
CSNZZVJLCGOAFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94294-ethyl-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)