Merck
ADVH7F37B92B
AChemBlock
4-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2
Clave InChI
FDWXLXRSLLDBEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://www.achemblock.com/t94414-4-bromo-2-3-dihydrobenzofuran-3-amine.html
Synonym
4-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94414-4-bromo-2-3-dihydrobenzofuran-3-amine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)