Merck
ADVH49B835DC
AChemBlock
ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
195,96 €
1 G
514,40 €
5 G
2057,58 €
Referencia (SKU) del distribuidor: S89134-250MG
195,96 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
195,96 €
1 G
514,40 €
5 G
2057,58 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: S89134-250MG
195,96 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-2-13-10(12)9-6-7-4-3-5-8(7)11-9/h6,11H,2-5H2,1H3
Clave InChI
BCKKFUQZDGWAJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s89134-ethyl-1-4-5-6-tetrahydrocyclopenta-b-pyrrole-2-carboxylate.html
Synonym
ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89134-ethyl-1-4-5-6-tetrahydrocyclopenta-b-pyrrole-2-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)