ADVH49B82342
AChemBlock
N3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: S79771-1G
385,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: S79771-1G
385,80 €
Iupac Name
N3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
Inchi Code
1S/C11H10FN3/c12-8-1-3-9(4-2-8)15-11-7-14-6-5-10(11)13/h1-7,15H,(H2,13,14)
Clave InChI
MYHWWRRQMWGHJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s79771-n3-4-fluorophenyl-pyridine-3-4-diamine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)