ADVH303C33FE
AChemBlock
4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: Q69568-250MG
232,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: Q69568-250MG
232,70 €
Iupac Name
4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-7-5(9)6(4-1-2-4)10-3-11-7/h3-4H,1-2,9H2
Clave InChI
KOEXSDJURODZLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69568-4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)