Merck
ADVH303C33CE
AChemBlock
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.3
Número MDL:
Iupac Name
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3S/c1-7-11(2,3)9-6-8(16(13,14)15)4-5-10(9)12-7/h4-6,12H,1H2,2-3H3,(H,13,14,15)
Clave InChI
QHIPBQMNPUQHPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pink solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69520-2-3-3-trimethyl-3h-indole-5-sulfonic-acid.html
Synonym
2,3,3-trimethyl-3h-indole-5-sulfonic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69520-2-3-3-trimethyl-3h-indole-5-sulfonic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)