Merck
ADVH303C246A
AChemBlock
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
208,21 €
1 G
600,13 €
5 G
1824,88 €
Referencia (SKU) del distribuidor: Q65568-250MG
208,21 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
208,21 €
1 G
600,13 €
5 G
1824,88 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: Q65568-250MG
208,21 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-9-4(5(10)11-2)3-8-6(9)7/h3H,1-2H3,(H2,7,8)
Clave InChI
AGTFPPSFIJQSLU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.96
Country of Origin
CN
Physical Form
brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)