ADVH303C2353
AChemBlock
tert-butyl ((3R,4R)-4-methoxypyrrolidin-3-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3R,4R)-4-methoxy-3-pyrrolidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-7-5-11-6-8(7)14-4/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13)/t7-,8-/m1/s1
Clave InChI
PIGDOXPNNMFBNA-HTQZYQBOSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q64009-tert-butyl-3r-4r-4-methoxypyrrolidin-3-yl-carbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)