Merck
ADVH303BCB06
AChemBlock
4,6-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,6-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N4/c1-12-2-3-4(7)9-6(8)10-5(3)11-12/h2H,1H3
Clave InChI
QLHBOALBAOKBJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q64695-4-6-dichloro-2-methyl-2h-pyrazolo-3-4-d-pyrimidine.html
Synonym
4,6-dichloro-2-methyl-2h-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q64695-4-6-dichloro-2-methyl-2h-pyrazolo-3-4-d-pyrimidine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)