ADVH303BA920
AChemBlock
5-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: Q57075-100MG
500,91 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: Q57075-100MG
500,91 €
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-5-8(9(14)15)4-12(13)6-17-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
DHBYWVJOFBIKRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q57075-5-tert-butoxycarbonyl-2-oxa-5-azaspiro-3-4-octane-7-carboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)