ADVH1F1C5EA8
AChemBlock
methyl 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P49103-100MG
244,95 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P49103-100MG
244,95 €
Iupac Name
methyl 4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H21NO4/c1-21-14(19)16-7-9-17(12-16,10-8-16)18-15(20)22-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-6H,7-12H2,1H3,(H,18,20)
Clave InChI
QSIYAOXAXAQUPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49103-methyl-4-benzyloxy-carbonyl-amino-bicyclo-2-2-1-heptane-1-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)