Merck
ADVH14DBE4A2
AChemBlock
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
526,64 €
250 MG
881,82 €
1 G
2210,67 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P46597-100MG
526,64 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
526,64 €
250 MG
881,82 €
1 G
2210,67 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P46597-100MG
526,64 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)(H,11,12)
Clave InChI
ZXRDIRDCONZPNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
5h-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)