ADVH14DBE1B0
AChemBlock
endo-tert-butyl 8-hydroxy-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P49183-250MG
165,34 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P49183-250MG
165,34 €
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S,8r)-8-hydroxy-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-6-8-4-5-9(7-13)10(8)14/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+
Clave InChI
XKTZALADSXGEHI-MYJAWHEDSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49183-endo-tert-butyl-8-hydroxy-3-azabicyclo-3-2-1-octane-3-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)