Merck
ADVH14DBE14F
AChemBlock
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
208,21 €
250 MG
281,69 €
1 G
704,23 €
5 G
2124,94 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P48945-100MG
208,21 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
208,21 €
250 MG
281,69 €
1 G
704,23 €
5 G
2124,94 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P48945-100MG
208,21 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl ((3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-5-6-9(7-12-8)13-10(14)15-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
NNMBHCRWGGSRBE-BDAKNGLRSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)