ADVH14DBDF09
AChemBlock
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-methylazetidin-3-yl}acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P46098-100MG
372,31 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P46098-100MG
372,31 €
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylazetidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-7-8(5-9(13)14)6-12(7)10(15)16-11(2,3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
Clave InChI
CTVQRDMZEJXDTO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46098-2-1-tert-butoxy-carbonyl-2-methylazetidin-3-yl-acetic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)