Merck
ADVH14DBCF98
AChemBlock
BnO-PEG5-CH2COOH
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
386.44
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-oic acid
Inchi Code
1S/C19H30O8/c20-19(21)17-27-15-13-25-11-9-23-7-6-22-8-10-24-12-14-26-16-18-4-2-1-3-5-18/h1-5H,6-17H2,(H,20,21)
Clave InChI
XSBRXJKVIASPRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p35596-bno-peg5-ch2cooh.html
Synonym
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-oic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35596-bno-peg5-ch2cooh.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)