Merck
ADVH14DBCD4B
AChemBlock
3-(2,4-Difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
208,21 €
1 G
477,65 €
5 G
1439,08 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P34834-250MG
208,21 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
208,21 €
1 G
477,65 €
5 G
1439,08 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P34834-250MG
208,21 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-6-1-2-9(8(11)3-6)13-7-4-12-5-7;/h1-3,7,12H,4-5H2;1H
Clave InChI
DZGOPXZJIMJNDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white to pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)