Merck
ADVH14DBCB28
AChemBlock
(S)-a-(Cbz-amino)tetrahydro-2H-pyran-4-acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
317,20 €
250 MG
470,29 €
1 G
990,81 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P42667-100MG
317,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
317,20 €
250 MG
470,29 €
1 G
990,81 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P42667-100MG
317,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c17-14(18)13(12-6-8-20-9-7-12)16-15(19)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
Clave InChI
VTENIAVLDXOKCR-ZDUSSCGKSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42667-s-a-cbz-amino-tetrahydro-2h-pyran-4-acetic-acid.html
Synonym
(S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42667-s-a-cbz-amino-tetrahydro-2h-pyran-4-acetic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)