Merck
ADVH14DBC1D0
AChemBlock
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c11-9(12)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
VNTNLTOJGXENIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p35244-3-4-dihydro-2h-1-4-benzoxazine-2-carboxylic-acid.html
Synonym
3,4-dihydro-2h-benzo[b][1,4]oxazine-2-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35244-3-4-dihydro-2h-1-4-benzoxazine-2-carboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)