Merck
ADVH0430B43F
AChemBlock
5H-Imidazo[5,1-a]isoindole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5H-imidazo[5,1-a]isoindole
Inchi Code
1S/C10H8N2/c1-2-4-9-8(3-1)6-12-7-11-5-10(9)12/h1-5,7H,6H2
Clave InChI
PNYPJSJTDDEXRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32748-5h-imidazo-5-1-a-isoindole.html
Synonym
5h-imidazo[5,1-a]isoindole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32748-5h-imidazo-5-1-a-isoindole.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)