ADVH0430A2C9
AChemBlock
6-Chloro-D-tryptophan
About This Item
Iupac Name
(2R)-2-amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Clave InChI
FICLVQOYKYBXFN-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28281-6-chloro-d-tryptophan.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)