Merck
ADV947321915
AChemBlock
7-Bromo-2,4,6-trichloroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.39
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-2,4,6-trichloroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrCl3N/c10-5-2-8-4(1-7(5)12)6(11)3-9(13)14-8/h1-3H
Clave InChI
YVPHHSFKEDTUQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l22144-7-bromo-2-4-6-trichloroquinoline.html
Synonym
7-bromo-2,4,6-trichloroquinoline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l22144-7-bromo-2-4-6-trichloroquinoline.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)