Merck
ADV947321412
AChemBlock
1-(3-Phenylpropyl)piperazin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
122,48 €
250 MG
220,46 €
1 G
606,25 €
Referencia (SKU) del distribuidor: K12352-100MG
122,48 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
122,48 €
250 MG
220,46 €
1 G
606,25 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: K12352-100MG
122,48 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-phenylpropyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c16-13-11-14-8-10-15(13)9-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
Clave InChI
UDRXVPCLITXTMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k12352-1-3-phenylpropyl-piperazin-2-one.html
Synonym
1-(3-phenylpropyl)piperazin-2-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k12352-1-3-phenylpropyl-piperazin-2-one.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)