Merck
ADV509447940
AChemBlock
4-Methoxy-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
244,95 €
5 G
979,80 €
25 G
2547,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: L14074-1G
244,95 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
244,95 €
5 G
979,80 €
25 G
2547,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: L14074-1G
244,95 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-methoxy-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O.2ClH/c1-14-11-4-8-13(9-5-11)10-2-6-12-7-3-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
YKSPUBYLVRXPQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14074-4-methoxy-1-4-bipiperidine-dihydrochloride.html
Synonym
4-methoxy-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14074-4-methoxy-1-4-bipiperidine-dihydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)