Merck
ADV509447774
AChemBlock
Trans-2-aminocyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1R,2R)-2-aminocyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c6-4-2-1-3(4)5(7)8;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-,4-;/m1./s1
Clave InChI
YDUYWOJGABHCAO-VKKIDBQXSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l13901-trans-2-aminocyclobutane-1-carboxylic-acid-hydrochloride.html
Synonym
rel-(1R,2R)-2-aminocyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l13901-trans-2-aminocyclobutane-1-carboxylic-acid-hydrochloride.html