Merck
ADV465748155
AChemBlock
(S)-3-Hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
183,71 €
1 G
361,30 €
5 G
1285,99 €
Referencia (SKU) del distribuidor: H-8313-250MG
183,71 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
183,71 €
1 G
361,30 €
5 G
1285,99 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: H-8313-250MG
183,71 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3S)-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8O5/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clave InChI
RTSODCRZYKSCLO-VKHMYHEASA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8313-s-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic-acid.html
Synonym
(s)-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8313-s-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)