Merck
AC5H99A335C4
Accela ChemBio Inc.
trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic Acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
18,37 €
1 G
18,37 €
5 G
60,01 €
Referencia (SKU) del distribuidor: SY071548-100MG
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
18,37 €
1 G
18,37 €
5 G
60,01 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: SY071548-100MG
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid--(1S,2R)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/2C4H5FO2/c2*5-3-1-2(3)4(6)7/h2*2-3H,1H2,(H,6,7)/t2*2-,3-/m10/s1
Clave InChI
NGGMZMUKLIZHFV-LIVMTWIPSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY071548&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY071548.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)