AC5H93DE83FC
Accela ChemBio Inc.
5-[Bis(Cbz)amino]-4-bromo-1-methylpyrazole
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: SY272128-1G
606,25 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: SY272128-1G
606,25 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
benzyl ((benzyloxy)carbonyl)(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H18BrN3O4/c1-23-18(17(21)12-22-23)24(19(25)27-13-15-8-4-2-5-9-15)20(26)28-14-16-10-6-3-7-11-16/h2-12H,13-14H2,1H3
Clave InChI
YJNCADCXFPFHBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY272128.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)