AC5H706BF020
Accela ChemBio Inc.
1-Boc-3-[(1-pyrrolyl)methyl]piperidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-((1H-pyrrol-1-yl)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H24N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-10-6-7-13(12-17)11-16-8-4-5-9-16/h4-5,8-9,13H,6-7,10-12H2,1-3H3
Clave InChI
GXURWDFKLZHKPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY266305.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)