Merck
AC5H0A313787
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)acetate
Seleccione un Tamaño
250 MG
55,11 €
1 G
122,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: SY226786-250MG
55,11 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
55,11 €
1 G
122,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: SY226786-250MG
55,11 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl (3-bromo-4-hydroxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-9(12)8(11)5-7/h3-5,12H,2,6H2,1H3
Clave InChI
URBNYOULFVVQQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY226786&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY226786.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)