Merck
AC5428452559
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Amino-2-(4-pyridinyl)acetate Dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
156,76 €
1 G
298,83 €
5 G
905,08 €
Referencia (SKU) del distribuidor: SY007583-100MG
156,76 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
156,76 €
1 G
298,83 €
5 G
905,08 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: SY007583-100MG
156,76 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl amino(4-pyridinyl)acetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-2-13-9(12)8(10)7-3-5-11-6-4-7;;/h3-6,8H,2,10H2,1H3;2*1H
Clave InChI
AOMVMLUKRQWUNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY007583&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY007583.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)