Merck
AC5424074756
Accela ChemBio Inc.
1-Acetyl-3-bromo-4-chloroindole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.53
Número MDL:
Iupac Name
1-acetyl-3-bromo-4-chloro-1H-indole
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-6(14)13-5-7(11)10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-5H,1H3
Clave InChI
XCAMLNKESBSRHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019763&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019763.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)